Läs mer
Bochem™ Dressingburk i aluminium
Diameter (metrisk):
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Dressingburk |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |