Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotorer i aluminium
Produktkod. 10422662 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
18 x 1.5/2 mL
24 x 1.5/2 mL
4 x 0.2 mL
Inkluderar:
Aerosolrotorlock
Lock av polypropen
Max. Hastighet:
14,680 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10422662
Brand: Eppendorf™ 5424706002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa rotorer för en mängd olika applikationer. Eppendorf™ Aluminiumrotorer med fast vinkel är idealiska för molekylära och biologiska laboratorier.
  • Val av fyra olika rotorer
  • Standardrotorn rymmer 1,5 mL/2,0 mL rör
  • PCR* remsor och kit/spinkolonner kan centrifugeras i motsvarande rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 18 x 1.5/2 mL
Max. RCF 17,347 x g
Max. Hastighet 14,680 rpm
Inkluderar Lock av polypropen