Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotorer i aluminium
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 ml
Inkluderar:
Aerosolrotorlock
Lock av polypropen
Max. Hastighet:
14 680 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Val av fyra olika rotorer
- Standardrotorn rymmer 1,5 mL/2,0 mL rör
- PCR* remsor och kit/spinkolonner kan centrifugeras i motsvarande rotor
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 24 x 1,5/2 ml |
| Max. Hastighet | 14 680 varv/min |
| Inkluderar | Aerosolrotorlock |