Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Allmän varningsskylt
Produktkod. p-7159827
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15634677
Brand: Brady™ 826622
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W001-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 87 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult