Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Ingen åtkomst för gaffeltruckar och andra industrifordon
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Aluminium
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC P006-Dia 200-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 1.016 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 140 °C |
| Form | Rund |
| Språk | Global |
| Visa mer |