Läs mer
Buerkle™ Multiprovtagare i aluminium
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Djup (metriskt):
430 mm
710 mm
1355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Aluminium provtagare
- Med färgkodningssystem
- 25 mm i diameter
- Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Ultrarena material
- Utmärkt bearbetning, robust modell
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bulkmaterialprovtagare |
| Material | Aluminium |
| Inkluderar | 3 uppsamlingskammare |
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Djup (metriskt) | 710 mm |
| Längd (metrisk) | 85 cm |