Läs mer
Caframo™ Överdriven omrörare med högt vridmoment, 220 V
Modell:
Ultra Speed
Ultra vridmoment
Universell
Hastighet:
12 till 1800 rpm
20 till 3000 r/min
40 till 6000 rpm
Kapacitet:
25 l
60 l
80 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Omrörare klarar omrörning med hög volym/hög viskositet lika lätt som att homogenisera och dispergera - särskilt användbart för kontinuerlig användning
- Användarvänlig knappsats tillåter exakt varvtalsjustering och digital LCD indikerar varvtal eller vridmoment intill± 1 %
- Elektroniska kontroller tillåter hastighetsjustering till ensiffriga steg och bibehåller inställd hastighet inom 1 % när lösningens viskositet ändras
- Helt slutna metallhus (TENV)
- Robust, tätat metallhölje omsluter den högpresterande borstlösa DC-motorn med automatiskt överbelastningsskydd; och tvåväxlad växellåda som elektroniskt växlar mellan högt vridmoment och höghastighetsområde - som faktiskt överför motorns kraft till chucken med 95 % effektivitet
- Chucken är justerbar upp till 10 mm (3/8 tum)
- Chuckskydd skyddar chucken från stänk och förhindrar oavsiktlig förflyttning av chucken
- Inkluderar stödstång, chuck, chucknyckel, chuckskydd, UK- och EU-sladdsatser och tryckt manual
- Stativ, klämma och omrörarhjul säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 40 till 6000 rpm |
| Kapacitet | 25 l |
| Visa | LED |
| Spänning | 220/240 V |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Höjd (metrisk) | 22.9 cm |
| Längd (engelska) | 13,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 33.65 cm |
| Visa mer |