Läs mer
Aluminiumoxid, aktiverad Brockmann I, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15611720 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
Produktkod. 15611720
Brand: Honeywell-Fluka 1999665KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aktiverad, sur, Brockmann I
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxide
Smältpunkt 2072°C
Namnnotering Activated Brockmann I
pH Acidic
Kvantitet 5 kg
Linjär formel Al2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96g/mol
Förpackning Poly flaska
Utseende Powder
Densitet 3.960g/cu.cm