Läs mer
Haldenwanger™ Förbränningsbåtar av aluminiumoxid
Produktkod. 12327018
Mått (L x B x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12327018
Brand: Haldenwanger™ L ALS.SCH.87X17X9
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa båtar för olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Förbränningsbåtar av aluminiumoxid är idealiska för kemisk kalcinering, metallgjutning och provberedning.
  • Båtar i aluminiumoxid
  • Stor hårdhet och styrka
  • Beständig mot värme och frätande kemikalier
  • Lämplig för kontinuerlig användning upp till 1 750° C
Specifikationer
Typ Förbränningsbåt
Mått (L x B x H) 87 x 17 x 9 mm
För användning med (applikation) För kontinuerlig användning upp till 1700 till 1750 °C.
Höjd (metrisk) 9 mm
Material Aluminiumoxid
Kvantitet 1 st