Läs mer
Haldenwanger™ Förbränningsbåtar av aluminiumoxid
Mått (L x B x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Aluminiumoxidbåtar med stor hårdhet, styrka och kemikaliebeständighet. Lämplig för kontinuerlig användning upp till °1 700 C till 1 750 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förbränningsbåt |
| Mått (L x B x H) | 200 x 15 x 15 mm |
| För användning med (applikation) | För kontinuerlig användning upp till 1700 till 1750 °C. |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Material | Aluminiumoxid |
| Kvantitet | 1 st |