Läs mer
Korff™ Avdunstningsskålar av aluminium med rund botten
Kapacitet (metrisk):
28 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Ekonomiska, lätta aluminiumskålar
- Utsvängd kant
- Använd som avdunstningsfat eller dammskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 28 ml |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Tjocklek | 0.1 mm |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |