Läs mer
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV 254 aluminiumplåtar
Produktkod. p-8011990 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Kvantitet:
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11386474
Brand: Macherey-Nagel™ 818023
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning i tunnskiktskromatografi. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV 254 aluminiumplåtar inkluderar aluminiumoxidskikt och en fluorescerande indikator vid kortvågig UV (254nm). Aktivering av lagren före användning rekommenderas.
ALUGRAM™ Alox N/UV 254 är aluminiumplåtar med aluminiumoxidskikt för användning i TLC . De har ett inert organiskt bindemedel och en manganaktiverad zinksilikatindikator.
  • Rekommenderad applikation: terpener, alkaloider, steroider, alifatiska och aromatiska föreningar
  • Aktivera aluminiumoxidskikten före användning genom att värma 10 minuter vid 120 ™C
Specifikationer
Material Aluminiumskivor Alugram Alox N
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25-pack
Typ TLC Tallrik
Fluorescerande indikator UV254
För användning med (applikation) Terpener, alkaloider, steroider, alifatiska och aromatiska föreningar
Specifik yta ∼200 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm