Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumskivor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Unit Size:
Paket med 25
Paket med 50
Description
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumskivor finns i en mängd olika storlekar.
Alugram™ Aluminiumplåt för TLC
- Förbelagda, färdiga att använda plattor
- Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
- Kiseldioxid 60
- specifik yta (BET)∼ 500 m 2 /g
- Genomsnittlig porstorlek 60Å
- Specifik porvolym 0,75 ml/g,
- Partikelstorlek 5 –17 μm
- Standardbetyg
- För analysplattor 0,25 mm
- För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
- För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material
- Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254nm)
- Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366nm)
- Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifications
Specifications
| Material | Aluminiumskivor Alugram SIL G |
| Partikelstorlek | 5 till 17μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Typ | TLC Tallrik |
| För användning med (applikation) | Tunnskiktskromatografi (TLC ) |
| Porvolym | 0.75 mL/g |
| Specifik yta | ∼500 m2 /g |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Mått (L x B) | 5 x 20 cm |