Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumplåt UV254
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 7,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumplåt UV254 finns i en mängd olika storlekar.
Alugram™ Aluminiumplåt för TLC
- Förbelagda, färdiga att använda plattor
- Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
- Kiseldioxid 60
- specifik yta (BET)∼ 500 m2/g
- Genomsnittlig porstorlek 60Å
- Specifik porvolym 0,75 ml/g,
- Partikelstorlek 5 –17μ m
- Standardbetyg
- För analysplattor 0,25 mm
- För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
- För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material.
- Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm)
- Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm)
- Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminiumskivor Alugram SIL G |
| Partikelstorlek | 5 till 17μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Kvantitet | 20 Pk. |
| Typ | TLC Tallrik |
| Fluorescerande indikator | UV254 |
| Porvolym | 0.75 mL/g |
| Specifik yta | ∼500 m2 /g |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Mått (L x B) | 5 x 7,5 cm |