Läs mer
Brady™ Aluminiumskylt: Utrymningsuppsamlingsplats - ISO 7010
Produktkod. p-7159753
Höjd (metrisk):
400 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
400 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15684197
Brand: Brady™ 138853
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra säkerheten på arbetsplatsen med korrekt skyltning och markeringar. Detta Brady™ aluminiumskylt är ett hållbart, tydligt och effektivt verktyg för att öka medvetenheten om faror på arbetsplatsen.
  • Högpresterande material för maximal hållbarhet
  • Tydligt synlig och lätt att förstå
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer E/E007/NT-ALU-400x400/1-B
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 400 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Längd (metrisk) 400 mm
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt