Läs mer
Aluminum silicate
Produktkod. p-3256866
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11357797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014231.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12428-46-5 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Aluminiumsilikat används för att framställa aluminium-silikatpolymerkomposit (PASiC), som är ett oorganiskt koaguleringsmedel som används vid vattenbehandling. Den används som en katalysator för pyrolys av risskal till rå bioolja, som uppgraderades till superkritisk etanol. Vidare används det som fyllmedel i papper, gummi och i färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12428-46-5
Molekylformel Al2H4O9Si2
Molekylvikt (g/mol) 258.16
MDL-nummer MFCD00062311
InChI-nyckel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC-namn oxo-oxoalumanyloxi-[oxo(oxoalumanyloxi)silyl]oxisilan;dihydrat
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum silicate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 258.16 (222.13Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.