Läs mer
Heathrow Scientific™ Provrörskorg i aluminium
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Mått (L x B x H):
152 x 152 x 152 mm
256 x 152 x 152 mm
332 x 228 x 178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Constructed of lightweight aluminum
- Ideal for washing and storing test tubes
- Withstands repeated autoclaving and use in the lab
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Aluminum |
| För användning med (applikation) | Washing, Autoclaving, Storing Test Tubes |
| Mått (L x B x H) | 152 x 152 x 152 mm |