Läs mer
Cole-Parmer™ Flödesmätare för turbin i aluminium
Flödeshastighetsområde:
3 till 50 GPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Turbinflödesmätare |
| Noggrannhet | ±1,5 % (läsning) |
| Flytmaterial | Aluminium |
| Tryckvärdering | 300 psig |
| Anslutningar | 1 tum NPT (F) |
| Flödeshastighetsområde | 3 till 50 GPM |
| För användning med (applikation) | Lågkostnadslösning för lätta processapplikationer |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Strömförsörjningsdetaljer | Två 3 V litiumbatterier |
| Repeterbarhet | ±0,2 % |
| Visa mer |