Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsbåtar av aluminium
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diameter (metrisk):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Beskrivning
- Dessa robusta men lätta båtar har en slät, platt botten för provhantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Jämna |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 42 ml |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Cirkulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| Visa mer |