Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsbåtar i aluminium, förpackning om 100, oljefria
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Beskrivning
Vägningsbåten i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, lagring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
- Dessa robusta men lätta båtar har en slät, platt botten för provhantering.
- Oljefri
Genomgått en rigorös rengöringsprocess i tre steg för att avlägsna olja eller rester som bildas för mer tillförlitlig vägning och analys av fuktprov.
- Bearbetas och förpackas i renrumsmiljö
- Parti spårbart
- Volym: 70 ml
- Mått: 2,8 x 0,7 tum. (71 x 17 mm)
- Paket om 100
- Skrynklig finish
- Tjocklek: 0,075 mm
- Certifikat för oljefria aluminiumbåtar tillgängliga på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Cirkulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| Mått (L x B) | 70 x 16 mm |