Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium, oljefria
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30182867 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA per reaktion
15 ml
40 ml
45 ml
Produktkod. 30182867
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skålar för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
Vägningsskålen i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Designad för fuktbestämningsbalanser med lätt avsmalnande väggar för stapling.
  • Oljefri
Genomgått en rigorös rengöringsprocess i tre steg för att avlägsna olja eller rester som bildas för mer tillförlitlig vägning och analys av fuktprov.
  • Bearbetas och förpackas i renrumsmiljö
  • Parti spårbart
  • Volym: 1 ml
  • Mått: 0,98 x 0,3 tum. (25 x 7 mm)
  • Paket om 50
  • Tjocklek: 0,19 mm
  • Certifikat för oljefria aluminiumskålar tillgängliga på begäran
Tekniske data
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Färg Silver
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägande båt
Mått (L x B) 101 x 8 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.