Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med propp
Produktkod. 11349443 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolerans:
±0,01 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 11349443
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgad borosilikatglas volymflaska inkluderar utbytbar polyetenpropp.
Med ett märke gradering och utbytbar polyetenpropp. Detaljerna på varje flaska inkluderar en bekräftelse på överensstämmelse med internationella standarder samt en individuell beställningskod. De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 260 mm
Tolerans ±0,25 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 19/24