Läs mer
BRAND™ Bärnstensfärgad reservoarflaska
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utan huvud
- Smal mun
- Inkluderar rörbussning
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Längd (metrisk) | 20.5 cm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Höjd (metrisk) | 16 cm |
| Inkluderar | Utan huvud |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Typ | Reservoarflaska |