Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Kvantitet:
12
24
36
60
84
180
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 60
Paket med 84
Beskrivning
- Har en bred öppning för att göra dem till den idealiska flaskan för allmänt bruk för fasta partiklar
- Den bärnstensfärgade färgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, vilket gör bärnstenspackare idealiska för ljuskänsliga fasta ämnen
- Bärnstenspackare är de klassiska vitaminflaskorna och används ofta i läkemedelsförpackningar
- Enkel överföring av innehåll
- Bra slaghållfasthet och smidighet
- Kapsyler kan smältas om efter att de har bildats
- Liner är gjord av en vinylbeläggning som appliceras på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 78 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 33-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |