Läs mer
Amberlite™ 1000H Cation, for Ion Chromatography, Gel, Strongly Acidic, Hydrogen form (size 0.62-0.80mm), Fisher Chemical
Produktkod. 11907001 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11907001
Brand: Fisher Chemical IE/1012/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Fysisk form Solid
CAS 69011-20-7
Smältpunkt 0°C
Kokpunkt 100°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C28H30
MDL-nummer MFCD00132722
Färg Amber
Synonym porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated
Kvantitet 500 g
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
LEDER *
IUPAC-namn 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene
Molekylvikt (g/mol) 0.00
PubChem CID 172244
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberjet 1000 H Resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Benzene, diethynyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated