Läs mer
Invitrogen™ TBE (10X), RNas-fri
Beskrivning
Molekylärbiologi grad, Invitrogen 10X TBE-lösning levereras i fyra flaskor innehållande 1 L vardera. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Certifikat
Certifierad RNase-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 4 x 1 l |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
Säkerhet och hantering
- TBE (10X), RNase-free
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Boric acid (H3BO3)