Läs mer
Invitrogen™ Syra-fenol: Kloroform, pH 4,5 (med IAA, 125:24:1)
Description
Syra Fenol: Kloroform:IAA (125:24:1) är förblandad och levereras vid pH 4,5± 0,2. Tillhandahålls i en flaska på 400 ml. I RNA-extraktionsprocedurer hjälper Acid Fenol:Kloroform:IAA att avlägsna DNA (det delar sig i den organiska fasen), hjälper till att stabilisera gränsytan och förhindrar skumbildning vid blandning. Beredning av fenol för användning i molekylärbiologiska tillämpningar är en tidskrävande och ofta farlig procedur på grund av dess giftiga och frätande natur. Ambion förblandade, kvalitetstestade, mättade fenoler är redo att användas, vilket eliminerar hanteringsproblem och erbjuder ett bekvämare, säkrare och enklare alternativ till att bereda lösningar från kristallin fenol.
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fenoler |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C eller -20 °C. |
| Förpackningstyp | Flaska |
| pH | 4.5 |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 100 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
Safety and Handling
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 100 ML
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Phenol, Chloroform