Läs mer
Invitrogen™ BSA, acetylerad (20 mg/ml)
Beskrivning
Invitrogen Acetylerad BSA används som ett bärarprotein och som en enzymstabilisator där frånvaron av föroreningar som nukleaser och proteaser är väsentlig. Sex rör på 25 mg medföljer, med en koncentration av 40 till 50 mg/ml. Acetyleringsprocessen inaktiverar alla spår av nukleasaktivitet som kan vara närvarande. Även om acetyleringsprocessen ändrar BSA:s bindningsegenskaper och gör den hämmande i PCR-reaktioner, tillsätts den rutinmässigt till restriktionsuppslutningar. Molekylvikten är ∽66 kd. Acetylerad BSA testas noggrant för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas-, proteas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 6 rör |
| Förpackning | Provrör |