Läs mer
Invitrogen™ DEPC-behandlat vatten
Kvantitet:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
4000ml
500ml
Paket med 500
Varje
Beskrivning
Ambion DEPC-behandlat vatten är certifierat nukleasfritt. DEPC-behandlat vatten autoklaveras för- och efterförpackning för att säkerställa sterilitet och inaktivering av DEPC. Den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 6 till 8 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Behandling(er) | DEPC-Treated |
| Kvantitet | 1 x 500 mL |
| Reningsmetod | Autoclaved, Membrane-Filtered |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Ambion |