Läs mer
Invitrogen™ DEPC-behandlat vatten
Produktkod. 10565405
Kvantitet:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
4000ml
500ml
Paket med 500
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10565405
Brand: Invitrogen™ AM9916
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion DEPC-behandlat vatten är certifierat nukleasfritt. DEPC-behandlat vatten autoklaveras för- och efterförpackning för att säkerställa sterilitet och inaktivering av DEPC.
Ambion DEPC-behandlat vatten är certifierat nukleasfritt. DEPC-behandlat vatten autoklaveras för- och efterförpackning för att säkerställa sterilitet och inaktivering av DEPC. Den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 6 till 8
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Flaska
Behandling(er) DEPC-Treated
Kvantitet 5 x 100 mL
Reningsmetod Autoclaved, Membrane-Filtered
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion