Läs mer
Invitrogen™ DNase I-buffert (10X)
Produktkod. 10640226
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10640226
Brand: Invitrogen™ AM8170G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En Invitrogen komponent i MAXIscript™ Kit, bufferten levereras i ett rör innehållande 1 ml.
En Invitrogen komponent i MAXIscript™ Kit (kat.nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 och AM1308), bufferten levereras i ett rör innehållande 1 ml.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Omvänd transkription
Produktlinje Ambion
Kvantitet 1 ml