Läs mer
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNas-fri
Produktkod. p-4926896
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10135423
Brand: Invitrogen™ AM9260G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 0.5 M
Förpackningstyp Flaska
pH 8
Produktlinje Ambion
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 0.5M EDTA PH 8.0 100ML
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate