Läs mer
Invitrogen™ MEGAscript™ T7 Transcription Kit
Beskrivning
Innehåller
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
The MEGAscript T7 Kit is an ultra-high yield in vitro transcription kit. The high yields are achieved by modifying typical transcription reaction conditions so that very high nucleotide concentrations can be effectively used. The T7 Enzyme Mix and the 10X Reaction Buffer are specifically calibrated for each lot and RNA polymerase.
De höga utbytena uppnås genom att modifiera typiska transkriptionsreaktionsbetingelser så att mycket höga nukleotidkoncentrationer kan användas effektivt. T7 Enzyme Mix och 10X Reaction Buffer är specifikt kalibrerade för varje lot och RNA-polymeras.
Använda MEGAscript T7 Kit:
MEGAscript T7 Kit innehåller in vitro-transkriptionsreaktionskomponenter och en kontrollmall. Kitet kommer att ge totalt 3 till 5 mg RNA (ungefär μ100 g RNA eller mer per reaktion) från kontrollmallen som medföljer satsen. Detta motsvarar 400 till 650 mol RNA för varje mol mall. Mindre mallar ger vanligtvis en lägre massa och ett högre molärt utbyte av produkt. Nya transkriptionsreaktionsförhållanden och en patenterad högutbytesteknologi möjliggör syntes av 10 till 50 gånger mängden RNA som produceras av konventionella transkriptionsreaktioner.
Tillämpningar: MEGAscript T7 Kit är avsett för syntes av stora mängder omärkt eller låg specifik aktivitet RNA för en mängd olika användningsområden, inklusive in vitro translation, antisense/mikroinjektionsstudier och isolering av RNA-bindande proteiner. I storskaliga transkriptionsreaktioner är koncentrationen av alla fyra nukleotiderna hög, långt över Km för enzymet. MEGAscript T7 Kit ger vanligtvis över 10 gånger mer RNA än konventionella in vitro transkriptionsreaktioner. Kitet rekommenderas inte för syntes av prober med hög specifik aktivitet.
Tillbehörsprodukter:
MessageAmp™ aRNA amplifieringskit drivs av MEGAscript-teknologi och har utvecklats speciellt för amplifiering av cRNA före arrayanalys. För att rena in vitro transkriptionsprodukter från fria nukleotider, buffertkomponenter och enzymer, använd MEGAclear™ Kit (fabrikant nr AM1908) och MEGAclear-96 kit (fabrikant nr AM1909).
RNA-utbyte:
100μ g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | T7 enzymblandning, 10X reaktionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Litium Chloride Precipitation Solution och Gel Loading Buffer II förvaras alla på– 20°C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Slutlig produkttyp | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Formatera | Kit |
| Provtyp | mRNA, Syntetisk mRNA |
| För användning med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 200 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion , MEGAscript |
| Produkttyp | T7 In Vitro Transcription kit |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Promotor | T7 |
| Visa mer |