Läs mer
Invitrogen™ Millennium™ RNA-markörer
Beskrivning
Tillräckliga markörer tillhandahålls för 25 nordliga gelbanor. De är en blandning av 10 diskreta RNA-transkript med storlekar som är lätta att komma ihåg: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 och 9 kilobaser. Markörerna kan färgas med etidiumbromid antingen under eller efter elektrofores. På grund av deras kvantitet och jämna avstånd är dessa markörer idealiska för att konstruera mycket exakta standardkurvor för bestämning av mRNA-storlek. De tillhandahåller också en referensskala för enkel verifiering och jämförelse av kända band. 1 –μ2 g (–1 μ2 g) RNA Millennium™ Markörer kommer att generera 10 distinkta band på en 1 % denaturerande agarosgel med etidiumbromidfärgning. Alla markörpartier genomgår stränga nukleastestning och har visat sig vara stabila över natten vid 37 °C. Kompatibel med denaturerande agaros och geler som innehåller formaldehyd.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara på nedan– 70 °C. |
| Koncentration | 1μ g/μ l |
| Produkttyp | RNA-markör |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 0,5 till 9 kb |
| Gelkompatibilitet | Formaldehyd-innehållande geler, denaturerande agarosgeler |
| Produktlinje | Ambion , Millennium Markers |
| Kvantitet | 50μ L |
| Frakt skick | Torr is |