Läs mer
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Beskrivning
Innehåller
Acid–Phenol:Chloroform, 3M Sodium Acetate pH 5.5, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2/3 Concentrate, 2mL tubes pre-loaded with RNAlater, Lysis Solution, Filter Cartridges, Collection Tubes, Nuclease–free Water and Elution solution
För rening av extremt högkvalitativt totalt RNA (och eventuellt mikroRNA) från mus- eller råttblod på cirka 35 minuter. De Ambion™ kitet innehåller tillräckligt med reagens för 25 RNA-reningar från helblodsprover från 0,1 0,–5 vardera.
• Inkluderar RNA senare , ™fördispenserad i 2 ml rör, för RNA-stabilisering
• Resulterande RNA är lämpligt för stringenta nedströmsapplikationer som arrayanalys och qRT-PCR
På grund av störningar från enzymatiska hämmare och antikoagulantia som finns i blodprover, kräver RNA-rening från helblod en stringent isoleringsmetod som ger högkvalitativt RNA utarmat på hämmande ämnen och föroreningar. Satsen innehåller mikrofugrör förladdade med RNA senare Tissue™ Collection:RNA Stabilization Solution, ett vattenhaltigt, icke-toxiskt lagringsreagens som förhindrar RNA-nedbrytning och bevarar RNA-profiler i prover. Stabiliserade prover kan förvaras i rumstemperatur i upp till 3 dagar eller kl– °20 C för långtidsförvaring. De relaterade figurerna visar prestandan för RNA isolerat med Mouse RiboPure™ -Blood Kit i realtid RT-PCR. Kitet innehåller ett alternativt protokoll för att isolera totalt RNA som innehåller mikroRNA. Vanligtvis –30 55μ g totalt RNA (innehållande mikroRNA) erhålls från 0,5 ml musblod. Utbyten från råttblod är betydligt mer varierande, i allmänhet 18 –40μ g från 0,5 ml blod.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Syra-fenol: Kloroform, 3M Natriumacetat pH 5,5, tvättlösning 1 koncentrat, tvättlösning 2/3 koncentrat vid 4 °C. Förvara 2 mL rör förladdade med RNA senare , lyseringslösning, filterpatroner, uppsamlingsrör, nukleasfritt vatten och elueringslösning vid rumstemperatur. |
| Formatera | Filterpatron |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion, Spinnkolonn |
| Reningstid | 35 min |
| Art | Mus |
| Provtyp | Blod |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA, mikro-RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Microarray Analysis, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting |
| Inkluderar | Syra –fenol: Kloroform, 3M natriumacetat pH 5,5, tvättlösning 1 koncentrat, tvättlösning 2/3 koncentrat, 2 ml rör förladdade med RNA senare , lyslösning, filterpatroner, uppsamlingsrör, nukleasfritt vatten och elueringslösning |
| Visa mer |