Läs mer
Invitrogen™ PBS - Fosfatbuffrad saltlösning (10X) pH 7,4, RNasfri
Produktkod. p-4926912
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10055154
Brand: Invitrogen™ AM9624
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PBS (fosfatbuffrad saltlösning) är en pH-justerad blandning av ultrarena fosfatbuffertar och saltlösningar.
PBS (fosfatbuffrad saltlösning) är en pH-justerad blandning av ultrarena fosfatbuffertar och saltlösningar som, när den späds till en 1X arbetskoncentration, innehåller 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na 2 HPO 4 och 2 mM KH 2 PO 4 . Varje 10X PBS-lösning är klar att användas efter spädning till önskad koncentration. Denna molekylärbiologiska PBS är certifierad RNase-fri; den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 10 X
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Produktlinje Ambion
Kvantitet 500 ml