Läs mer
Invitrogen™ Plant RNA-isoleringshjälp
Beskrivning
Rekommenderas för användning med RNAqueous Kit för rening av totalt RNA från växtvävnader. En flaska med 10 ml Invitrogen reagens tillhandahålls.
Invitrogen's Plant RNA Isolation Aid innehåller polyvinylpyrrolidon (PVP), en polymer med hög molekylvikt som binder till föroreningar som polyfenoler och polysackarider som vanligtvis finns i växtvävnader. Glasfiberfilterbaserade metoder –för isolering, såsom RNAqueous Kit, är särskilt lämpade för växt-RNA-isolering eftersom det inte inkluderar några alkoholutfällningssteg; många vanliga föroreningar som finns i växtvävnad är kända för att samutfällas med nukleinsyra under alkoholutfällning. När den används med RNAqueous Kit, proceduren består av att störa växtvävnaden i en guanidiniumbaserad lyslösning till vilken Plant RNA Isolation Aid har tillsatts. En kort centrifugering tar sedan bort föroreningarna. Supernatanten passerar genom ett glasfiberfilter som binder RNA. Filtret tvättas sedan och RNA:t elueras i en liten volym (μ50 1 eller mer) elueringslösning.
• Tar bort vanliga växtföroreningar som polyfenoler och polysackarider
• Ingen fenolextraktion, alkoholutfällning eller proteinasuppslutning krävs när de används med RNAqueous Utrustning
• Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Tillbehörsprodukt
Plant RNA Isolation Aid är designad för användning med RNAqueous Kit (kat. nr. AM1912) för RNA-rening från växtvävnader.
Tillämpningar
DNA- och RNA-rening och analys, RNA-extraktion, total RNA-isolering, totalt RNA från växtceller
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara Plant RNA Isolation Aid i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Isoleringsteknik | PVP-reagens |
| Provtyp | Växtprover |
| Slutlig produkttyp | RNA Supernatant (för användning med RNAqueous™ utrustning) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (utrustning) | RNAqueous™ Utrustning |
| Kvantitet | 10 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |