Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Total RNA Blood Kit
Beskrivning
PureLink Total RNA Blood Kit tillåter rening av högkvalitativt totalt RNA från 50 till 500μ L färskt, helt däggdjursblod, med användning av icke-fenolbaserad rening i ett enkelt spinnkolonnbaserat protokoll.
Enkel RNA-rening från helblod
PureLink Total RNA Blood Kit är designat för rening från 50 till 500μ L färskt helblod eller cirka 3,5 x 10 6 leukocyter (vita blodkroppar) på mindre än 1 timme. Hela protokollet kan göras i spinnrör och spinnkolonner.
Leukocytberikning för förbättrad RNA-rening
Helblod består av icke-kärnförsedda erytrocyter (röda blodkroppar, 4 - 6 miljoner/mm 3 ) och leukocyter, med de senare närvarande i minoritet (5000 - 7000/mm 3 ). Att rena totalt RNA från helblod utan att avlägsna erytrocyter resulterar i låga RNA-utbyten och igensättning av reningskolonner. Den distinkta egenskapen hos PureLink Total RNA Blood Kit är att den använder ett leukocytanrikningssteg. Hypotonisk chock används för att selektivt lysera erytrocyter utan att leukocyterna påverkas. Icke-kärnförsedda erytrocyter utarmas effektivt, vilket avsevärt reducerar cellrester som annars kan störa RNA-rening och andra nedströmsapplikationer. Följaktligen erhålls utbyten av högkvalitativt totalt RNA med användning av PureLink Total RNA Blood Kit.
- RNA-rening från helblod på under en timme
- Ger högkvalitativt RNA som saknar icke-kärnförsedda erytrocyter
Renat RNA är lämpligt för användning med en mängd olika nedströmsapplikationer och produkter:
- Northern Blotting Kit& Reagenser
- Nukleasskyddsanalyser
- Microarray
- cDNA-syntes
- Realtids-PCR (qPCR)
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Tillämpningar
DNA- och RNA-rening och analys, RNA-extraktion, total RNA-isolering, totalt RNA från blod
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •17,5 ml lyseringsbuffert L3; förvara i rumstemperatur • 175 ml lyseringsbuffert L5; rumstemperatur • 60 ml tvättbuffert W4; rumstemperatur • 10 ml tvättbuffert W5; rumstemperatur • 5 mL RNasfritt vatten; rumstemperatur • 50 spinnpatroner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 50 tvättrör (2 ml); rumstemperatur • 50 elueringsrör (1,7 ml); rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| Reningstid | 20 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 30 100–μ L |
| Provtyp | Blod |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 50 förberedelser |
| skala | Mini |
| Visa mer |