Läs mer
Invitrogen™ RNA senare -™ICE Frozen Tissue Transition Solution
Produktkod. p-4918685
Kvantitet:
25 mL
10 x 25 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10584445
Brand: Invitrogen™ AM7030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNAlater-ICE är ett nytt reagens för att överföra frusen vävnad till ett tillstånd som lätt kan bearbetas för extraktion av högkvalitativt RNA.
RNAlater-ICE är ett nytt reagens för att överföra frusen vävnad till ett tillstånd som lätt kan bearbetas för extraktion av högkvalitativt RNA. Frysta vävnader nedsänks helt enkelt i RNAlater-ICE och får tina över natten vid -20 °C. När de är upptinade kan vävnaderna bearbetas som färska vävnader med standardförfaranden för RNA-isolering. Ingen mer mödosam malning av frusen vävnad för att skydda RNA.
•Bearbeta tidigare frysta vävnader som nyskördade prover
• Tining av vävnader i RNAlater-ICE skyddar RNA från nedbrytning
• Ingen mer vävnadspulvrisering med mortel och mortelstöt och besvärlig överföring av pulver till tuben
• Fördela enkelt frusna vävnadsprover för flera experiment
• Snabbfrysning av vävnader
bevarar RNA Ofta är vävnader som måste lagras innan RNA-isolering“ knäppa” eller“ flash” fryst på torris eller i flytande kväve för att bevara RNA-integriteten. RNA i vävnad är stabilt när det fryses vid -°80 C, men upptining av vävnaden före eller under dess avbrott kan resultera i RNA-nedbrytning. Detta gäller även om vävnaden tinar medan den är i denatureringslösningen.
Bearbetning av frysta vävnader är problematisk
Frysta vävnader mals vanligtvis med en kyld mortel och mortelstöt för att bibehålla RNA-kvaliteten. Flytande kväve måste tillsättas till morteln för att hålla provet fruset medan det mals. För flera prover är denna process mödosam. Antingen behövs en separat mortel och mortelstöt för varje prov, eller så måste setet tinas och rengöras efter att varje prov har bearbetats för att undvika korskontaminering. Pulveriserad vävnad kan också tina under överföring till ett homogeniseringskärl. Detta resulterar ofta i bildning av klumpar som inte lätt sprids i lyslösningen, vilket resulterar i RNA-nedbrytning och förlust. Mycket små prover bör homogeniseras omedelbart i lyslösning, vilket återigen kan vara besvärligt om det finns flera prover att bearbeta.
Bearbeta fryst vävnad utan att äventyra RNA-integriteten
RNAlater-ICE löser alla dessa problem. Sänk helt enkelt frysta vävnadsprover i 10 volymer RNAlater-ICE och förvara över natten °vid -20 C (lösningen förblir flytande vid dessa temperaturer). När vävnaden tinar skyddas RNA-integriteten. När den väl har behandlats kan vävnaden förvaras °säkert vid 4 C eller till och med vid rumstemperatur (under en begränsad tidsperiod) och kan vidare dissekeras eller bearbetas före homogenisering i en standard RNA-isoleringslysbuffert. Således kan samma frusna vävnadsprov användas flera gånger för olika experiment utan att kompromissa med RNA-integriteten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 25 ml RNAlater-ICE-lösning; rumstemperatur
Beskrivning RNA-reagensförvaring
Provtyp Vävnad (fryst)
Kvantitet 25 mL
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Frozen Tissue Transition Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, methanol, isopropanol