Läs mer
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase Dekontamineringslösning
Produktkod. p-4925088
Kvantitet:
250 ml
4 l
6 x 250 ml
Produkttyp:
Ytdekontamineringslösning
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12122000
Brand: Invitrogen™ AM9782
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNase Zap™ RNase Decontamination Solution är en ytdekontamineringslösning som förstör RNaser vid kontakt. Du sprayar helt enkelt RNaseZap™ Lösning på ytan som ska dekontamineras och skölj av den med RNase-fritt vatten.
RNase Zap™ RNase Decontamination Solution är en ytdekontamineringslösning som förstör RNaser vid kontakt. Du sprayar helt enkelt RNaseZap™ Lösning på ytan som ska dekontamineras och skölj av den med RNase-fritt vatten.
Funktioner hos RNase Zap™ RNase Dekontamineringslösning:
• Tar helt bort RNase-kontamination från glas- och plastytor
• Utmärker sig på att ta bort höga nivåer av RNas-kontamination medan liknande produkter misslyckas
• Bevisat effektivt för att ta bort höga koncentrationer av påtorkat RNase A
• Idealisk för rengöring av arbetsytor, pipetter och utrustning som måste vara RNase-fri.
Använda RNase Zap™ Solution
Att arbeta med RNA kräver att särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa en RNase-fri miljö. Även spårmängder av RNas kan leda till lägre avkastning från in vitro -transkriptionsreaktioner, nedbrytning under RNA-reningsprotokoll och varierande resultat i RPA och Northerns. RNaseZap™ innehåller tre ingredienser som är aktiva mot RNase och har visat sig vara extremt effektiva för att ta bort RNase-kontamination från glasvaror, plastytor, bänkskivor och pipetter. Det har också visat sig vara effektivt för att eliminera RNas-kontamination från mikrofugrör utan att hämma efterföljande enzymatiska reaktioner. Levereras i en 250 ml flaska.
RNas-kontamination i mikrofugrör
Även om oro för RNas-kontamination av ofta hanterad laboratorieutrustning är vanlig och försiktig, oroar sig forskarna ofta inte för RNas-kontamination i kommersiellt framställda produkter som mikrofugrör. Men i en undersökning av sex standard 1,5 ml mikrofugrör där tre försköljdes med RNaseZap™ och vatten och tre lämnades obehandlade, alla de obehandlade rören hade åtminstone marginella nivåer av RNas-kontamination, medan inget av rören försköljdes med RNaseZap™ uppvisade kontaminering. Dessutom, i testning kommersiellt tillgänglig“ RNase-fri” mikrofugrör, cirka 10 % hade viss RNas-kontamination (data visas inte). Detta kan mycket väl förklara de oberäkneliga resultaten som forskare med jämna mellanrum upplever när de utför RNA-baserade analyser.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytdekontamineringslösning
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 6 x 250 ml
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje Ambion, RNase Zap