Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ SP6 RNA-polymeras, klonat, 20 U/μ L
Kvantitet:
1 000 enheter, 20μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Includes
Ett rör innehållande 1000 enheter i en koncentration av 20U/μ L
- Detta enzym kommer att transkribera stora mängder RNA från DNA-sekvenser nedströms om promotorn och inte visa någon korsning mellan promotorer
- Ett rör som innehåller 1000U i en koncentration av 20U/μ L tillhandahålls. Dess höga renhet gör den idealisk för att syntetisera RNA-hybridiseringsprober med hög specifik aktivitet, biologiskt aktivt mRNA och antisens-RNA
- RNA-polymeraset testas noggrant för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas-, proteas- och RNas-aktivitet
- Enzymets funktionalitet testas i in vitro transkriptionsreaktion under optimal och begränsande UTP-koncentration.
Enhetsdefinition: En enhet är mängden SP6 RNA-polymeras som krävs för att katalysera inkorporeringen av 1 nmol nukleosidtrifosfat på 60 minuter vid 37 °C
DNA& RNA-rening& Analys, genuttrycksanalys& Genotypning, in vitro transkription, nukleinsyramärkning& Oligo Syntes, RNA-märkning
Order Info
Fraktsätt: Torr is
Specifications
Specifications
| Polymeras | SP6 RNA-polymeras |
| Kvantitet | 1 000 enheter, 20μ L |
| Koncentration | 20 U/μ L |
| Källa | DNA |