Läs mer
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNas-fri
Beskrivning
Invitrogen TE-buffert är en vanligen rekommenderad lagringslösning för RNA-prover. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0 är i nukleasfritt, ultrarent vatten. Det sista steget i varje RNA-isoleringsprotokoll är att återsuspendera den renade RNA-pelleten. Efter noggrant isolering av RNA:t är det avgörande att pelleten suspenderas och förvaras i en säker, RNase-fri lösning. TE Buffer framställs av de renaste reagenserna som finns tillgängliga, under noggrant övervakade förhållanden i en toppmodern tillverkningsanläggning. Den utsätts sedan för rigorösa kvalitetskontrollprocedurer för att garantera deras renhet och prestanda.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 50 ml |
| Förpackning | Flaska |