Läs mer
Invitrogen™ Tunnväggiga, frostat lock, RNase-fria PCR-rör (0,5 ml)
Produktkod. 10489034
Kvantitet:
1000 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10489034
Brand: Invitrogen™ AM12275
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tunnväggig, platt, frostad mössa ger en lämplig yta för detaljerad märkning. 0,5 ml rör.
Tunnväggig, platt, frostad mössa ger en lämplig yta för detaljerad märkning. 0,5 ml rör. Levereras i kartong om 1000:-. Varje parti av rör är certifierade RNAse- och DNase-fria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1000 rör
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produktlinje Ambion
Material Polypropen
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Renhet eller kvalitetsklass RNas-fri, DNas-fri
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Formatera Provrör
Produkttyp RNase-fritt PCR-rör