Läs mer
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNas-fri
Produktkod. p-4926941
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10208504
Brand: Invitrogen™ AM9850G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 1M Tris, pH 7,0-lösning levereras i en flaska. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 1M Tris, pH 7,0-lösning levereras i en flaska. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 M
pH 7
Fysisk form Vätska
Produktlinje Ambion
Kvantitet 100 mL
Formulering 1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride
Kvalitet Molekylärbiologi