Läs mer
Invitrogen™ TURBO DNA- fri™ Utrustning
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
TURBO DNase, 10X TURBO DNase-buffert, DNase-inaktiveringsreagens, nukleasfritt vatten
Satsen innehåller reagenser för effektiv, fullständig nedbrytning av DNA tillsammans med avlägsnande av enzym och tvåvärda katjoner efter nedbrytning
- Hyperaktivt TURBO DNas är katalytiskt överlägset enzym jämfört med vildtyp DNas I
- Tar bort spårmängder av DNA som kan störa RT-PCR
- Reagens medföljer för att helt avlägsna DNas utan fenolbehandling eller uppvärmning
- Metod för genomiskt DNA-borttagning före RT-PCR
- TURBO DNase är rekombinant, konstruerad form av DNas I som är effektiv än vildtyp DNas I för att smälta bort spårmängder av oönskat DNA
- TURBO DNase binder DNA-substrat sex gånger hårdare än traditionellt DNase I, vilket gör enzymverktyget till ett val för att rensa kvarvarande DNA som kan generera en falsk positiv signal i RT-PCR-tillämpningar
- TURBO DNase inkluderar nu en förstärkare som ökar effektiviteten med två storleksordningar
- Effektivt avlägsnande av DNas och tvåvärda katjoner utan organisk extraktion eller utfällning
- Konventionell DNas-behandling av RNA-prover före RT-PCR kräver vanligtvis inaktivering av DNaset genom fenol:CHCl3 - extraktion eller upphettning följt av utfällningssteg för att koncentrera RNA:t
- Fenol:CHCl 3 -extraktioner kan vara besvärliga och tidskrävande
- Uppvärmning av provet för att inaktivera DNas kan leda till kemisk nedbrytning av RNA av tvåvärda katjoner som finns i DNas-buffert
- TURBO DNA- fritt kit kringgår problem med nytt DNase-inaktiveringsreagens
- För att ta bort TURBO DNase från reaktionen, binder inaktiveringsreagens också och tar bort tvåvärda katjoner från TURBO DNase Reaction Buffer
PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller: TURBO DNase 10X TURBO DNase -buffert DNas -inaktiveringsreagens Nukleasfritt vatten Förvara °komponenter vid -20 C (Nukleasfritt vatten kan förvaras i rumstemperatur) |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | DNas |
| Kompatibel buffert | Reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Produkttyp | TURBO DNA Free Kit |
| Produktlinje | Ambion , DNA- fri |