Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent
Handla allt Cytiva Produkter
Kit Innehåll:
Lösning A (Luminollösning, 3x 50 ml) och lösning B (peroxidlösning, 3x 50 ml)
Lösning A (Luminollösning, 50 ml) och lösning B (peroxidlösning, 50 ml)
Tillräckligt för:
1000 cm 2 membran
3000 cm 2 membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Beskrivning
Innehåller
Solution A (luminol solution) and Solution B (peroxide solution)
p>
- Stabil signal möjliggör flera exponeringar och gör reagensen lämplig för stora experimentserier
- Ger bekväm hanteringstid mellan upptäckt och slutförande av experimentet
- Optimerad för avbildning med ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-baserad bildbehandling), Amersham Hybond™ P (PVDF) membran och kompatibel med Amersham Hyperfilm™ , Amersham Hybond- ECL (nitrocellulosa) membran
- Även kompatibel med Rainbow™ Molekylviktsmarkörer och Amersham ECL DualVue™ Western Blotting Markers
Utbildning och forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ECL Western Blot Detection Reagent |
| För användning med (applikation) | Känslig kvantitativ eller bekräftande Western Blot |
| Känslighet | ∼1 sid |
| Tillräckligt för | 3000 cm 2 membran |
| Kit Innehåll | Lösning A (Luminollösning, 3x 50 ml) och lösning B (peroxidlösning, 3x 50 ml) |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ECL Prime
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.