Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ starta Western Blotting Detection Reagent
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
200 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
400ml
Beschreibung
Amersham™ ECL™ start är ett kemiluminescerande detektionsreagens i Amersham ECL produktfamilj som rekommenderas för bekräftande analys och detektion av höga till medelhöga nivåer av endogena proteiner. Amersham ECL start har en lång signalvaraktighet, vilket möjliggör flera exponeringar av membranet plus ett bekvämt tidsfönster mellan experiment och analys.
- Lång signallängd ger analysdesignflexibilitet och robust detektering av stora experimentuppsättningar
- Ger låg bakgrund, oavsett metod för detektion
- Arbetslösningen är stabil i fem dagar
- Lång hållbarhet på 18 timmar är bekvämt för dem som kör Western blots sällan
- Detektion på röntgenfilm eller CCD Imager
- Rekommenderat membran: PVDF eller nitrocellulosa
- För detektion av proteiner med hög mängd
- Färglöst detektionsreagens 1 och 2
Användningsområden:
Rutinmässig och bekräftande Western blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ECL Western Blotting Detection Reagent |
| Kvantitet | 200 ml |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig och bekräftande Western blotting |
| Förvaringskrav | 18 °C till 30 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur