Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm PVDF-membran
Produktkod. 15299894 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 rulle/pk.
10 ark/pk.
25 ark/pk.
5/förpackning
Mått (LxB):
100 x 100 mm
140 x 160 mm
150 mm x 4 m
300 mm x 4 m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 ark
25 ark
5 ark
Produktkod. 15299894
Brand: Cytiva 10600086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för kemiluminescerande och fluorescerande detektionsmetoder för proteiner av> M r 20 000. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P μ0,45 m PVDF-membran är en 0,45μ m porstorlek hydrofobt membran, med hög fysisk styrka, mycket lämpligt för strippning och reprobing.
  • Proteinbindningskapacitet över 200μ g/cm 2 för enkel signaldetektering
  • Hög proteinretention även efter hårda tvättsteg
  • Hög proteininsamling under överföring minimerar provförlust
  • Finns i populära färdigskurna storlekar för din applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ark/pk.
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 100 x 100 mm