Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. p-4880054 Handla allt Cytiva Produkter
Bredd (metrisk):
150 mm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
0.3kg
1 rulle
4m
Produktkod. 15279794
Brand: Cytiva 10600004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för bästa resultat med fluorescerande Western blotting-detektionsapplikationer. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Levereras i rullar.
  • Låg bakgrund möjliggör ett dynamiskt omfång för komplicerade sampel
  • Lämplig för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Formatera Rulla
Material 100 % ren nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran Premium 0.2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitrocellulose