Läs mer
Merck Amicon™ Omrörda celler
Handla allt Merck Produkter
Volym (metrisk) Håll upp:
50 ml
200 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Amicon omrörd cellmodell ger höga flödeshastigheter med lösningar upp till 10 % makrosolutkoncentration. Kan snabbt koncentreras eller ta bort salt följt av koncentration i samma enhet.
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Amicon Omrörd cell 400 ml |
| För användning med (utrustning) | Ultracel™ , Biomax™ , och Durapore™ membranskivor för användning i omrörda celler |
| För användning med (applikation) | Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning |
| Inkluderar | Amicon™ Omrörd cell 400 ml |
| Typ | Ultrafiltreringsutrustning |
| Volym (metrisk) Håll upp | 400 ml |